Learn More
3-(2-Clorofenil)-5-metilisoxazol-4-ácido carboxílico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392426 10 g 10 g
11302436 50 g 50 g
11312436 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06240.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23598-72-3 | C11H8ClNO3 | 237.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23598-72-3
Fórmula molecular C11H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 237.64
Número MDL MFCD00020813
Clave InChI UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
PubChem CID 90203
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-clorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 187°C to 192°C
Cantidad 10 g
Beilstein 791928
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.64
Porcentaje de pureza ≥98%