Learn More
Ácido 3-(2-clorofenil)-5-metilisoxazol-4-ácido carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10727305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10727305 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10364582 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727305 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01885EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 23598-72-3
Fórmula molecular C11H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 237.64
Número MDL MFCD00020813
Clave InChI UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
PubChem CID 90203
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-clorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.64
Porcentaje de pureza 97%