Learn More
Clorhidrato de 3-[2-(clorometilo)fenoxi]-N,N-dimetilpropilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235614
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10235614 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10235614 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59674DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
CAS 930111-03-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H19Cl2NO
Número MDL MFCD09702397
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 2-3-dimethylamino propoxy benzyl chloride hydrochloride, 3-2-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-2-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-propanamine,3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethyl-,hydrochloride 1:1, 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
Clave InChI FJINIPMBLHIDJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CCl.Cl
Nombre IUPAC 3-[2-(clorometil)fenoxi]-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 264.19
PubChem CID 24229614
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.19
Porcentaje de pureza 97%