Learn More
Ácido 3-(2-cloroetinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 63406-22-4 |
| Fórmula molecular | C8H9ClO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-3-chloroethynylcyclopropanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClO2/c1-8(2)5(3-4-9)6(8)7(10)11/h5-6H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | ClC#CC1C(C(O)=O)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-cloroetinil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0291 |