Learn More
Ácido 3-(2-cloroetinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30354558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30354558 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30354558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC630080500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 63406-22-4
Fórmula molecular C8H9ClO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,2-Dimethyl-3-chloroethynylcyclopropanecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClO2/c1-8(2)5(3-4-9)6(8)7(10)11/h5-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES ClC#CC1C(C(O)=O)C1(C)C
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-cloroetinil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 172.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0291