Learn More
3-(2-cloroetil)octahidro-2-hidroxi-1,3,6,2-oxadiazafosfonano 2-óxido, TRC
Código de producto. 30363752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30363752 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30363752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36617025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-chloroethyl)-2-oxo-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane
CAS 158401-52-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H16 Cl N2 O3 P
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1,3,6,2-Oxadiazaphosphonine, 3-(2-chloroethyl)octahydro-2-hydroxy-, 2-oxide, Cyclophosphamide RC B (USP)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16ClN2O3P/c8-2-5-10-6-4-9-3-1-7-13-14(10,11)12/h9H,1-7H2,(H,11,12)
SMILES OP1(=O)OCCCNCCN1CCCl
Nombre IUPAC 3-(2-cloroetil)-2-hidroxi-1,3,6,2λ ^{5}-oxadiazafosfonano 2-óxido
Peso molecular (g/mol) 242.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0587
Porcentaje de pureza >95