Learn More
3-(2-cloroetil)octahidro-2-hidroxi-1,3,6,2-oxadiazafosfonano 2-óxido, TRC
Product Code. 30361291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
30361291 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30361291 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3661701G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(2-chloroethyl)-2-oxo-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane
CAS 158401-52-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H16 Cl N2 O3 P
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3,6,2-Oxadiazaphosphonine, 3-(2-chloroethyl)octahydro-2-hydroxy-, 2-oxide, Cyclophosphamide RC B (USP)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16ClN2O3P/c8-2-5-10-6-4-9-3-1-7-13-14(10,11)12/h9H,1-7H2,(H,11,12)
SMILES OP1(=O)OCCCNCCN1CCCl
Nombre IUPAC 3-(2-cloroetil)-2-hidroxi-1,3,6,2λ ^{5}-oxadiazafosfonano 2-óxido
Peso molecular (g/mol) 242.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0587
Porcentaje de pureza >95