Learn More
3-(2-cloroetil-d4)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloroethyl-d4)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1189712-26-2 |
| Fórmula molecular | C11H11D4ClN2O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Chloroethyl-d4)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-7H2,1H3/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C1=C(C)N=C2CCCCN2C1=O |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterioetil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1124 |