Learn More
3-(2-Cloroetil)benzimidazolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloroethyl)benzimidazolidin-2-one |
| CAS | 52548-84-2 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClN2O/c10-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13) |
| SMILES | ClCCN1C(=O)Nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloroetil)-1H-benzimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 196.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0403 |