Learn More
3-(2-Cloroetil)-9-hidroxi-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-4-ona, TRC
Código de producto. 30361786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361786 100 mg 100 miligramos
30361399 50 mg -
30353455 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364243100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 260273-82-3
Fórmula molecular C11H11ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 238.67
Sinónimo 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-hydroxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Nombre IUPAC 3-(2-cloroetil)-9-hidroxi-2-metilpiriido[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h2-3,6,15H,4-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0509