Learn More
Clorhidrato de 3-(2-cloroetil)-9-hidroxi-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride |
| CAS | 849727-62-4 |
| Fórmula molecular | C11 H11 Cl N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-, hydrochloride (1:1), 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11ClN2O2.ClH/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7;/h2-3,6,15H,4-5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloroetil)-9-hidroxi-2-metilpirido[1,2-a]pirimidin-4-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 275.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0276 |