Learn More
3-(2-cloroetil)-7,8-dihidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-4,9(6H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-7,8-dihydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione |
| CAS | 1138463-56-5 |
| Fórmula molecular | C11 H13 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, 3-(2-chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-, 3-(2-Chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCC(=O)C2=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloroetil)-2-metil-7,8-dihidro-6H-pirido[1,2-a]pirimidina-4,9-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.686 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.067 |