Learn More
3-(2-Cloroetil)-6,7,8,9-tetrahidro-9-hidroxi-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-4-una, TRC
Código de producto. 30137450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137450 50 mg 50 miligramos
30009992 25 mg 25 miligramos
30006058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36627050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130049-82-0
Fórmula molecular C11 H15 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 242.7
Sinónimo 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Nombre IUPAC 3-(2-cloroetil)-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCC(O)C2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrimidin-4-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h9,15H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0822