Learn More
3-(2-Cloroetil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-4-una, TRC
Código de producto. 30132462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132462 1 g 1 g
30008321 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3661551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63234-80-0
Fórmula molecular C11 H15 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 226.7
Sinónimo Risperidone EP Impurity L
Nombre IUPAC 3-(2-cloroetil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCCC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0873