Learn More
Clorhidrato de 3-(2-cloroetil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona (clorhidrato intermedio de risperidona piperidopirimidinona), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-(2-cloroetil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona (clorhidrato intermedio de risperidona piperidopirimidinona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride |
| CAS | 93076-03-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 Cl N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Risperidone Imp. L (EP), 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride, Risperidone Imp. L (EP) as Hydrochloride, Risperidone Piperidopyrimidinone Intermediate Hydrochloride, Risperidone Impurity L as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15ClN2O.ClH/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8;/h2-7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCCC2=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloroetil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |