Learn More
3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, Mikromol™
Descripción
3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 41078-70-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H11 Cl N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=CC2=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloroetil)-2-metilpirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Mostrar más |