Learn More
3-(2-cloroetil)-2,7-dimetil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloroethyl)-2,7-dimethyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-o |
| CAS | 58837-31-3 |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClN2O/c1-8-3-4-11-14-9(2)10(5-6-13)12(16)15(11)7-8/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CN2C(=NC(=C(CCCl)C2=O)C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloroetil)-2,7-dimetilpirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 236.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0716 |