Learn More
3-(2-clorobenzoil)-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chlorobenzoyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 181938-56-7 |
| Fórmula molecular | C16H9ClO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | NSC 133803 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H9ClO4/c17-11-7-3-1-5-9(11)14(18)13-15(19)10-6-2-4-8-12(10)21-16(13)20/h1-8,19H |
| SMILES | OC1=C(C(=O)c2ccccc2Cl)C(=O)Oc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-clorobenzoil)-4-hidroxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.0189 |