Learn More
Ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426427 5 g 5 g
15416427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33586.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88740-77-6 | C9H8ClFO2 | 202.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88740-77-6
Fórmula molecular C9H8ClFO2
Peso molecular (g/mol) 202.61
Número MDL MFCD06660331
Clave InChI IJIZOJZUZZTIDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propionic acid, benzenepropanoicacid, 2-chloro-6-fluoro, acmc-20afgf, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoicacid, 3-6-chloro-2-fluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 9149705
Nombre IUPAC ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=C(F)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 59°C to 63°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.61
Porcentaje de pureza 96%