Learn More
3-(2-Cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30368122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368122 1 g -
30353655 10 g -
30362079 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3664751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3919-74-2
Fórmula molecular C11 H7 Cl F N O3
Peso molecular (g/mol) 255.63
Sinónimo 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP)
Nombre IUPAC ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0098