Learn More
Ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 17943936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943936 25 mg 25 miligramos
17993156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17943936 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0489.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-74-2
Nombres de analitos o componentes 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H7 Cl F N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP), Flucloxacillin Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Impurity D, Flucloxacillin Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl
Nombre IUPAC ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 255.63
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0098 g/mol