Learn More
Éster etílico del ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 83817-51-0 |
| Fórmula molecular | C13H11ClFNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClFNO3/c1-3-18-13(17)10-7(2)19-16-12(10)11-8(14)5-4-6-9(11)15/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(SC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 283.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.0411 |