Learn More
3-(2-Cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.65 |
| Porcentaje de pureza | 97% |