Learn More
3-[2-Cloro-4-(metilsulfonil)benzoil]biciclo[3.2.1]octano-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione |
| CAS | 126656-88-0 |
| Fórmula molecular | C16H15ClO5S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClO5S/c1-23(21,22)10-4-5-11(12(17)7-10)16(20)13-14(18)8-2-3-9(6-8)15(13)19/h4-5,7-9,13H,2-3,6H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C1C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2Cl)=O)C(C3)CCC3C1=O |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloro-4-(metilsulfonil)benzoil)biciclo[3.2.1]octano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 354.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.03 |