Learn More
Ácido 3-(2-cloro-3,4-dimetoxifenil)acrílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10314802 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10314802 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09238EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloro-3, 4-dimethoxyphenyl)acrylic acid
CAS 99854-17-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H10ClO4
Número MDL MFCD00084947
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-chloro-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxy-phenyl-acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
Clave InChI JIPTVEJKXDVECY-GQCTYLIASA-M
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C([O-])=O)C(Cl)=C1OC
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2-cloro-3,4-dimetoxifenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 241.65
PubChem CID 5708524
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.66
Porcentaje de pureza 97%