Learn More
3-(2-Cloro-10H-fenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina S-Óxido (Sulfóxido de clorpromazina), Mikromol™
Descripción
3-(2-Cloro-10H-fenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina S-Óxido (Sulfóxido de clorpromazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorpromazine Sulfoxide |
| CAS | 969-99-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorpromazine Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 Cl N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlorpromazine Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorpromazine Imp. A (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Chlorpromazine Sulfoxide, Chlorpromazine Sulphoxide, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity A, Chlorpromazine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Mostrar más |