Learn More
Ácido 3-(2-carboxietil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429747 250 mg 250 miligramos
15419747 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52977.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693803-17-7
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.993
Número MDL MFCD04115649
Clave InChI JJBQHOJBARDWRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-boronophenyl propanoic acid, 3-2-carboxyethyl phenylboronic acid, 3-3-boronophenyl propionic acid, 3-2-carboxyethyl phenyl boronic acid, benzenepropanoic acid, 3-borono-9ci, 3-3-dihydroxyboranyl phenyl propanoic acid, 3-2-carboxyethyl benzeneboronic acid, acmc-1bfcs, 3-carboxyethylphenylboronic acid
PubChem CID 3856118
Nombre IUPAC ácido 3-(3-boronofenil)propanoico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)CCC(=O)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 166°C to 169°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 96%