Learn More
3-(2-Bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10075912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10075912 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10075912 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47910DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 859851-04-0
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H7BrN2O
Número MDL MFCD07772874
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromophenyl-5-methyl, 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole
Clave InChI WLLDZYVHNSXWSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1Br
Nombre IUPAC 3-(2-bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol
Peso molecular (g/mol) 239.07
PubChem CID 7164661
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 97%