Learn More
3-(2-Bromofenil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437347 1 g 1 g
15447347 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34406.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114382-20-6 | C9H7BrN2 | 223.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114382-20-6
Fórmula molecular C9H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 223.073
Número MDL MFCD01940435
Clave InChI VDHTYVJAQNZWTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-bromophenyl-1h-pyrazole, 3-2-bromophenyl pyrazole, 5-2-bromophenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,3-2-bromophenyl, 3-2-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-bromophenyl-2h-pyrazole, 3-o-bromophenylpyrazole, acmc-1c4z7
PubChem CID 2735612
Nombre IUPAC 5-(2-bromofenil)-1H-pirazol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=NN2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%