Learn More
3-(2-Bromoetil)indol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10574954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10574954 5 g Glass bottle 5 g
10386974 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10574954 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426910050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 3389-21-7 | C10H10BrN | 224.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3389-21-7
Fórmula molecular C10H10BrN
Peso molecular (g/mol) 224.1
Número MDL MFCD00130155
Clave InChI NTLAICDKHHQUGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-bromoethyl-1h-indole, 3-2-bromoethyl indole, 1h-indole, 3-2-bromoethyl, 3-2-bromo-ethyl-1h-indole, indol-3-ylethylbromide, 3-2-bromethyl-indol, acmc-1c2el, 3-2-bromoethyl-indole, 3-2-bromo-ethyl-indole, chembl87532
PubChem CID 76924
Nombre IUPAC 3-(2-bromoetil)-1H-indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCBr
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-(2-Bromoethyl)indole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97°C to 99°C
Color Naranja rojizo a rojo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(2-Bromoethyl)indole
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faresætning
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.