Learn More
3-(2-Bromoetil)indol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386974 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386974 1 g Frasco de vidrio 1 g
10574954 5 g Glass bottle 5 g
2 options
Código de producto. 10386974
Marca: Thermo Scientific Acros 426910010
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 3389-21-7 | C10H10BrN | 224.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3389-21-7
Fórmula molecular C10H10BrN
Peso molecular (g/mol) 224.1
Número MDL MFCD00130155
Clave InChI NTLAICDKHHQUGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-bromoethyl-1h-indole, 3-2-bromoethyl indole, 1h-indole, 3-2-bromoethyl, 3-2-bromo-ethyl-1h-indole, indol-3-ylethylbromide, 3-2-bromethyl-indol, acmc-1c2el, 3-2-bromoethyl-indole, 3-2-bromo-ethyl-indole, chembl87532
PubChem CID 76924
Nombre IUPAC 3-(2-bromoetil)-1H-indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Bromoethyl)indole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97°C to 99°C
Color Naranja rojizo a rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(2-Bromoethyl)indole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.