Learn More
3-(2-bromoetil)-7-hidroxi-4-metil-cumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-coumarin |
| CAS | 10185-03-2 |
| Fórmula molecular | C12H11BrO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Bromoethyl)-4-methyl-7-hydroxycoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11BrO3/c1-7-9-3-2-8(14)6-11(9)16-12(15)10(7)4-5-13/h2-3,6,14H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCBr)C(=O)Oc2cc(O)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-bromoetil)-7-hidroxi-4-metilcromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 283.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.9892 |