Learn More
3-(2-bromoetil)-7-hidroxi-4-metil-cumarina, TRC
Código de producto. 30332535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30332535 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30332535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB683235500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-coumarin
CAS 10185-03-2
Fórmula molecular C12H11BrO3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-(2-Bromoethyl)-4-methyl-7-hydroxycoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11BrO3/c1-7-9-3-2-8(14)6-11(9)16-12(15)10(7)4-5-13/h2-3,6,14H,4-5H2,1H3
SMILES CC1=C(CCBr)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
Nombre IUPAC 3-(2-bromoetil)-7-hidroxi-4-metilcromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 283.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.9892