Learn More
3-(2-Bromoetoxi)prop-1-eno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Bromoethoxy)prop-1-ene |
| CAS | 15424-04-1 |
| Fórmula molecular | C5 H9 Br O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Allyloxyethyl Bromide, 3-(2-Bromoethoxy)prop-1-ene, Allyl 2-bromoethyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9BrO/c1-2-4-7-5-3-6/h2H,1,3-5H2 |
| SMILES | BrCCOCC=C |
| Nombre IUPAC | 3-(2-bromoetoxi)prop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 165.028 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.984 |