Learn More
3-(2-Bromoacetamido)-2,2,5,5-tetrametil-1-pirrolidiniloxi, Radical libre, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Bromoacetamido)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy free radical |
| CAS | 17932-40-0 |
| Fórmula molecular | C10 H18 Br N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18BrN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC1(C)CC(NC(=O)CBr)C(C)(C)N1[O] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-N-(1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-3-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 278.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.0552 |