Learn More
3-(2-bromo-5-metoxifenil)-3-oxopropanonitrilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10565943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10565943 1 g 1 g
10575943 10 g 10 g
10717115 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10565943 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD05258DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175136-65-9
Fórmula molecular C10H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 254.083
Clave InChI NVZISNDFOXXQSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-bromo-5-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, maybridge1_002847, 3-2-bromo-5-methoxy-phenyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 2804251
Nombre IUPAC 3-(2-bromo-5-metoxifenil)-3-oxopropanonitrilo
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.08
Porcentaje de pureza 97%