Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-[2-(boc-amino)acetamido]benceneborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429285 5 g 5 g
15419285 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51709.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257651-17-4
Fórmula molecular C19H29BN2O5
Peso molecular (g/mol) 376.26
Número MDL MFCD16294500
Clave InChI IYTPRTWBNLJZLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-boc-amino acetamido benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylcarbamoyl-methyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamoyl methyl carbamate, amtb154, 3-2-boc-amino acetamido phenylboronic acid pinacol ester, 3-2-tert-butoxycarbonylamino acetamido phenylboronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylcarbamoyl-methyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenylcarbamoyl methyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-oxo-2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anilino ethyl carbamate
PubChem CID 57415693
Nombre IUPAC N-[2-oxo-2-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilino]etil]carbamato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)NC1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.26
Porcentaje de pureza 97%