Learn More
Ácido 3-[2-(benzoiloxi)fenil]propiónico, 97 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 11451387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451387 1 g 1 g
11461387 5 g 5 g
11471387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24909.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59725-59-6
Fórmula molecular C16H14O4
Peso molecular (g/mol) 270.284
Número MDL MFCD00052018
Clave InChI WZLUNIRPOQOEJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-benzoyloxy phenyl propanoic acid, 3-2-benzoyloxy phenyl propionic acid, maybridge1_007224, acmc-20anb0, 3-2-benzoyloxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid,2-benzoyloxy, 3-2-phenylcarbonyloxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2732579
Nombre IUPAC ácido 3-(2-benzoiloxifenil)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Benzoyloxy)phenyl]propionic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza 97%