Learn More
3-(2-benzotiazolil)-6-etil-7-hidroxi-8-(1-piperidinilmetil)-4H-1-benzopiran-4-ona, TRC
Código de producto. 30331578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331578 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30331578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2067905MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Benzothiazolyl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 222716-34-9
Fórmula molecular C24H24N2O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo SZL P1-41
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24N2O3S/c1-2-15-12-16-22(28)18(24-25-19-8-4-5-9-20(19)30-24)14-29-23(16)17(21(15)27)13-26-10-6-3-7-11-26/h4-5,8-9,12,14,27H,2-3,6-7,10-11,13H2,1H3
SMILES CCc1cc2C(=O)C(=COc2c(CN3CCCCC3)c1O)c4nc5ccccc5s4
Nombre IUPAC 3-(1,3-benzotiazol-2-il)-6-etil-7-hidroxi-8-(piperidin-1-ilmetil)cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 420.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1508