Learn More
3- 2-[(Aminoiminometil)amino]-4-tiazolil]metil]tio]propanamida, TRC
Código de producto. 30313091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313091 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30313091 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA611525100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
CAS 76824-16-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H13 N5 O S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanamide, Famotidine Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N5OS2/c9-6(14)1-2-15-3-5-4-16-8(12-5)13-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,14)(H4,10,11,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)N)cs1)N
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 259.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0562
Porcentaje de pureza >95