Learn More
3-(2-Aminoetilamino)propiltrimetoxisilano, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 261°C to 263°C |
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane |
| Cantidad | 250 g |
| Temperatura de inflamación | 136°C (276°F) |
| Índice de refracción | 1.442 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Densidad | 1.01 |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 636230 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.36 |
| Show More |