Learn More
3-(2-Aminoetilamino)propiltrimetoxisilano, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478816 50 g 50 g
11488816 250 g 250 g
11468816 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16981.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1760-24-3
Fórmula molecular C8H22N2O3Si
Peso molecular (g/mol) 222.36
Número MDL MFCD00008173
Clave InChI PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
Nombre IUPAC N'-(3-trimetoxisilipropil)etano-1,2-diamina
SMILES CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 261°C to 263°C
Nombre del producto químico o material 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Cantidad 50 g
Número UN UN2735
Beilstein 636230
Temperatura de inflamación 136°C (276°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.36
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Índice de refracción 1.442
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.01