Learn More
3-(2-Aminoetilamino)propiltrimetoxisilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378925 500 g 500 g
11358925 25 g 25 g
11368925 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14043.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
3-(2-Aminoethylamino) propyltrimethoxysilane acts as a silane coupling agent. It is useful for chemical research. It is also employed as an adhesives and sealant chemical. Further, it is used as a paint additive and coating additive. In addition to this, it plays an important role in the production of petroleum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoxisilano actúa como un agente de acoplamiento del silano. Es útil para la investigación química. También se emplea como adhesivo y sellador químico. Además, se utiliza como aditivo de pintura y de recubrimientos. Además, desempeña un papel importante en la producción de petróleo.
Solubilidad
Miscible con tolueno.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1760-24-3
Fórmula molecular C8H22N2O3Si
Peso molecular (g/mol) 222.36
Número MDL MFCD00008173
Clave InChI PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
Nombre IUPAC N'-(3-trimetoxisilipropil)etano-1,2-diamina
SMILES CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Specifications
Punto de ebullición 261°C to 263°C
Nombre del producto químico o material 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 136°C (276°F)
Olor Ammonia-like
Índice de refracción 1.4435
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.01
Número UN UN2735
Beilstein 636230
Información de solubilidad Miscible with toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.36
Porcentaje de pureza 96%