Learn More
3-(2-Aminoetil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392977 1 g 1 g
11302987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16311.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20173-24-4 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
3-(2-Aminoethyl)pyridine has been used in the synthesis of urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(2-aminoetil)piridina se ha utilizado en la síntesis de urea.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20173-24-4
Fórmula molecular C7H11N2
Peso molecular (g/mol) 123.18
Número MDL MFCD00191604
Clave InChI NAHHNSMHYCLMON-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 3-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanamine, 3-aminoethylpyridine, 3-pyridineethanamine, 2-pyridin-3-yl ethan-1-amine, 2-3-pyridyl ethylamine, 3-pyridineethaneamine, 3-pyridine ethanamine, 2-pyridin-3-yl-ethylamine, 2-3-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 854051
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Aminoethyl)pyridine
Punto de ebullición 119°C to 120°C (19 mmHg)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.5518
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 111288
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 2-(piridin-3-il)etan-1-aminio
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%