Learn More
3-(2-aminoetil)-N-metil-1H-indol-5-metanosulfonamida (didesmetilsumatriptán), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide |
| CAS | 88919-22-6 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N3 O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Sumatriptan Succinate Imp. E (EP), Sumatriptan amino |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N3O2S/c1-14-18(16,17)8-9-2-3-12-11(6-9)10(4-5-13)7-15-12/h2-3,6-7,14-15H,4-5,8,13H2,1H3 |
| SMILES | CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-il]-N-metilmetanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 267.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1041 |