Learn More
Clorhidrato de 3-(2-aminoetil)indolin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Aminoethyl)indolin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 4993-84-4 |
| Fórmula molecular | C10H12N2O . HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxytryptamine Hydrochloride, Oxytryptamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O.ClH/c11-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)12-10(8)13;/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13);1H |
| SMILES | Cl.NCCC1C(=O)Nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-aminoetil)-1,3-dihidroindol-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0716 |