Learn More
Ácido 3-[(2-aminoetil)ditio]propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(2-Aminoethyl)dithio]propionic Acid |
| CAS | 15579-00-7 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2S2/c6-2-4-10-9-3-1-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8) |
| SMILES | NCCSSCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-aminoetildisulfanil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0231 |