Learn More
3-(2-Aminoetil)-1-Boc-azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456938 250 mg 250 miligramos
15446938 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60469.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 898271-20-0 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 898271-20-0
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD09878606
Clave InChI XQNQFOKZUQWWDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-aminoethylazetidine, tert-butyl 3-2-aminoethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-n-boc-3-aminoethyl azetidine, 1-boc-3-2-aminoethyl azetidine, 3-2-aminoethyl-1-boc-azetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-2-aminoethyl-1-azetidinecarboxylate
PubChem CID 44630603
Nombre IUPAC tert-butil 3-(2-aminoetil)acetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Aminoethyl)-1-Boc-azetidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 95%