Learn More
Ácido 3-(2-aminoetoxi)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2-Aminoethoxy)propionic Acid |
| CAS | 144942-89-2 |
| Fórmula molecular | C5H11NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO3/c6-2-4-9-3-1-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8) |
| SMILES | NCCOCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-aminoetoxi)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0739 |