Learn More
Ácido 3-(2-amino-3-piridil)acrílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11414390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414390 1 g 1 g
11424390 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414390 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50021.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773131-96-7
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.164
Número MDL MFCD06205691
Clave InChI HKUVFKTUMTYXQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-amino-3-pyridyl acrylic acid, 3-2-aminopyridin-3-yl prop-2-enoic acid, acmc-20anlx
PubChem CID 53399026
Nombre IUPAC ácido 3-(2-aminopiridin-3-il)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Amino-3-pyridyl)acrylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.17
Porcentaje de pureza 97%